2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310962-1G OR310962-500MG
APOSOR310962-1GEA 5040 DKK
APOSOR310962-1G APOSOR310962-500MG
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₉Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036576
CAS-nummer: 959139-99-2