Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310936-1G OR310936-500MG
APOSOR310936-1GEA 5040 DKK
APOSOR310936-1G APOSOR310936-500MG
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660005
CAS-nummer: 55289-15-1