2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR310933-1G OR310933-500MG OR310933-100MG
APOSOR310933-1GEA 785 DKK
APOSOR310933-1G APOSOR310933-500MG APOSOR310933-100MG
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Formel: C₆H₃Br₂ClO
Molekylvægt: 286.348 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00029692
CAS-nummer: 4526-56-1
UN nummer: 1759
ADR: 8 III