3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310931-1G OR310931-500MG
APOSOR310931-1GEA 6710 DKK
APOSOR310931-1G APOSOR310931-500MG
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Formel: C₁₅H₁₀N₂O₄S
Molekylvægt: 314.316 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261163
CAS-nummer: 607743-07-7