tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310927-1G OR310927-500MG
APOSOR310927-1GEA 7990 DKK
APOSOR310927-1G APOSOR310927-500MG
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₀N₂O₅
Molekylvægt: 308.33 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28101535
CAS-nummer: 921224-63-7