5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310900-1G OR310900-500MG
APOSOR310900-1GEA 2520 DKK
APOSOR310900-1G APOSOR310900-500MG
5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₀O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08531038
CAS-nummer: 1219-33-6