Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310899-1G
OR310899-250MG
OR310899-5G
APOSOR310899-1GEA
436
DKK
APOSOR310899-1G
APOSOR310899-250MG
APOSOR310899-5G
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₆ClNO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00482383 CAS-nummer: 53553-14-3 |