trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310891-250MG OR310891-100MG
APOSOR310891-250MGEA 4550 DKK
APOSOR310891-250MG APOSOR310891-100MG
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Formel: C₆H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16659995
CAS-nummer: 87133-52-6