5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310870-1G OR310870-5G
APOSOR310870-1GEA 208 DKK
APOSOR310870-1G APOSOR310870-5G
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Formel: C₁₂H₁₇BO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28101508
CAS-nummer: 223799-24-4