1-(Prop-2-en-1-yl)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310846-1G OR310846-5G
APOSOR310846-1GEA 840 DKK
APOSOR310846-1G APOSOR310846-5G
1-(Prop-2-en-1-yl)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-(Prop-2-en-1-yl)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₂H₁₉BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16659011
CAS-nummer: 1000801-78-4