4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310580-5G OR310580-1G
APOSOR310580-5GEA 1790 DKK
APOSOR310580-5G APOSOR310580-1G
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₂BNO₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26793795
CAS-nummer: 1072960-67-8