2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310554-1G OR310554-5G OR310554-2.5G OR310554-10G
APOSOR310554-1GEA 3730 DKK
APOSOR310554-1G APOSOR310554-5G APOSOR310554-2.5G APOSOR310554-10G
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Formel: C₁₃H₂₄O₂
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00995144
CAS-nummer: 74603-16-0