2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310510-1G OR310510-250MG OR310510-500MG
APOSOR310510-1GEA 5790 DKK
APOSOR310510-1G APOSOR310510-250MG APOSOR310510-500MG
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₀ClNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27957330
CAS-nummer: 1565845-72-8