2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR31051-1G OR31051-250MG
APOSOR31051-1GEA 3200 DKK
APOSOR31051-1G APOSOR31051-250MG
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21605255
CAS-nummer: 1805025-96-0