[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310479-5G OR310479-1G
APOSOR310479-5GEA 1440 DKK
APOSOR310479-5G APOSOR310479-1G
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene
Formel: C₁₄H₂₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20109150
CAS-nummer: 82001-49-8