3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR31047-1G OR31047-5G
APOSOR31047-1GEA 589 DKK
APOSOR31047-1G APOSOR31047-5G
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23135760
CAS-nummer: 93233-21-7