2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310457-5G OR310457-1G
APOSOR310457-5GEA 3520 DKK
APOSOR310457-5G APOSOR310457-1G
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Formel: C₁₂H₁₈N₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00545981
CAS-nummer: 23470-44-2