Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310440-10MG OR310440-50MG
APOSOR310440-10MGEA 1480 DKK
APOSOR310440-10MG APOSOR310440-50MG
Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11840222
CAS-nummer: 57907-49-0