(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-iodo-2-methylbenzyl alcohol
OR310415-1G OR310415-5G OR310415-10G
APOSOR310415-1GEA 687 DKK
APOSOR310415-1G APOSOR310415-5G APOSOR310415-10G
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol
Formel: C₈H₉IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397813
CAS-nummer: 76350-89-5