5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310333-1G OR310333-500MG
APOSOR310333-1GEA 6710 DKK
APOSOR310333-1G APOSOR310333-500MG
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₄H₁₁BrN₂O
Molekylvægt: 303.154 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26523310
CAS-nummer: 875639-78-4