5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310332-1G OR310332-500MG
APOSOR310332-1GEA 5040 DKK
APOSOR310332-1G APOSOR310332-500MG
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formel: C₉H₁₄N₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12405839
CAS-nummer: 1082745-50-3