2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310331-1G
OR310331-500MG
APOSOR310331-1GEA
7990
DKK
APOSOR310331-1G
APOSOR310331-500MG
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂·ClH Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD26523309 CAS-nummer: 94459-09-3 |