N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(2,4-Dimethoxybenzyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
OR310328-1G OR310328-500MG
APOSOR310328-1GEA 2520 DKK
APOSOR310328-1G APOSOR310328-500MG
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20784227
CAS-nummer: 1063733-41-4