4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310327-1G OR310327-500MG
APOSOR310327-1GEA 5040 DKK
APOSOR310327-1G APOSOR310327-500MG
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26523308
CAS-nummer: 861588-35-4