9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310326-1G OR310326-500MG
APOSOR310326-1GEA 7990 DKK
APOSOR310326-1G APOSOR310326-500MG
9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
Formel: C₈H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08693835
CAS-nummer: 7309-42-4