2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310321-1G OR310321-5G
APOSOR310321-1GEA 1360 DKK
APOSOR310321-1G APOSOR310321-5G
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Formel: C₁₆H₁₇NO₂
Smeltepunkt: 157…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00837364
CAS-nummer: 33458-29-6