8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR31023-1G OR31023-250MG
APOSOR31023-1GEA 1130 DKK
APOSOR31023-1G APOSOR31023-250MG
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅ClO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13187195
CAS-nummer: 107747-67-1