3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR31019-1G OR31019-5G
APOSOR31019-1GEA 600 DKK
APOSOR31019-1G APOSOR31019-5G
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
Formel: C₄H₂Cl₂O₂
Smeltepunkt: 48…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02751908
CAS-nummer: 62674-12-8