2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR31018-1G OR31018-250MG OR31018-5G
APOSOR31018-1GEA 985 DKK
APOSOR31018-1G APOSOR31018-250MG APOSOR31018-5G
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21790275
CAS-nummer: 213334-25-9