2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310157-5G OR310157-25G
APOSOR310157-5GEA 698 DKK
APOSOR310157-5G APOSOR310157-25G
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClIN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037455
CAS-nummer: 59782-89-7