6-Chloro-2-methylnicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310139-1G OR310139-250MG
APOSOR310139-1GEA 226 DKK
APOSOR310139-1G APOSOR310139-250MG
6-Chloro-2-methylnicotinic acid
6-Chloro-2-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Smeltepunkt: 152…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09842452
CAS-nummer: 137129-98-7