Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR31013-1G OR31013-250MG
APOSOR31013-1GEA 3220 DKK
APOSOR31013-1G APOSOR31013-250MG
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00667747
CAS-nummer: 36717-48-3