Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR31012-1G OR31012-250MG
APOSOR31012-1GEA 828 DKK
APOSOR31012-1G APOSOR31012-250MG
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546144
CAS-nummer: 53434-14-3