4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR31011-1G OR31011-250MG
APOSOR31011-1GEA 6100 DKK
APOSOR31011-1G APOSOR31011-250MG
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03005353
CAS-nummer: 38470-54-1