N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-[[3-(Dimethylamino)propyl]carbamoyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR310098-1G OR310098-500MG
APOSOR310098-1GEA 2030 DKK
APOSOR310098-1G APOSOR310098-500MG
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₈H₂₉BN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864306
CAS-nummer: 832114-10-0