N-Benzyl-4-bromoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310080-500MG OR310080-100MG
APOSOR310080-500MGEA 2400 DKK
APOSOR310080-500MG APOSOR310080-100MG
N-Benzyl-4-bromoaniline
N-Benzyl-4-bromoaniline
Formel: C₁₃H₁₂BrN
Molekylvægt: 262.145 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01427002
CAS-nummer: 2879-83-6