(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310056-1G OR310056-500MG
APOSOR310056-1GEA 4040 DKK
APOSOR310056-1G APOSOR310056-500MG
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Formel: C₉H₁₁BrO₂
Smeltepunkt: 97…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21605749
CAS-nummer: 57295-33-7