4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310052-1G OR310052-500MG
APOSOR310052-1GEA 1820 DKK
APOSOR310052-1G APOSOR310052-500MG
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
4-Amino-3-methoxybenzamide
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 134…136 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18338357
CAS-nummer: 211374-82-2