tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310002-1G OR310002-500MG
APOSOR310002-1GEA 2520 DKK
APOSOR310002-1G APOSOR310002-500MG
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₄N₄O₂
Smeltepunkt: 142…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13184780
CAS-nummer: 781649-86-3