(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30998-1G OR30998-250MG
APOSOR30998-1GEA 3800 DKK
APOSOR30998-1G APOSOR30998-250MG
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₃·ClH
Molekylvægt: 195.644 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111603
CAS-nummer: 175671-43-9