Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309392-1G OR309392-250MG
APOSOR309392-1GEA 3730 DKK
APOSOR309392-1G APOSOR309392-250MG
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11870787
CAS-nummer: 869299-42-3