2,7-Dichloroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309385-1G OR309385-100MG OR309385-500MG OR309385-2.5G OR309385-5G
APOSOR309385-1GEA 3930 DKK
APOSOR309385-1G APOSOR309385-100MG APOSOR309385-500MG APOSOR309385-2.5G APOSOR309385-5G
2,7-Dichloroquinoline
2,7-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00830402
CAS-nummer: 613-77-4