cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: cis-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
OR309358-1G OR309358-250MG
APOSOR309358-1GEA 2330 DKK
APOSOR309358-1G APOSOR309358-250MG
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863556
CAS-nummer: 57266-55-4