4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR309341-1G OR309341-250MG
APOSOR309341-1GEA 2570 DKK
APOSOR309341-1G APOSOR309341-250MG
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smeltepunkt: >280 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16987425
CAS-nummer: 386207-63-2