3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309322-1G OR309322-5G
APOSOR309322-1GEA 2260 DKK
APOSOR309322-1G APOSOR309322-5G
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13192861
CAS-nummer: 1204811-42-6