8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309301-1G OR309301-5G
APOSOR309301-1GEA 2260 DKK
APOSOR309301-1G APOSOR309301-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formel: C₁₅H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02929094
CAS-nummer: 439147-12-3