4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Phenylquinolin-4-ol
OR309297-1G OR309297-5G
APOSOR309297-1GEA 2330 DKK
APOSOR309297-1G APOSOR309297-5G
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Formel: C₁₅H₁₁NO
Molekylvægt: 221.254 g/mol
Smeltepunkt: 255…256 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160565
CAS-nummer: 1144-20-3