2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309266-1G OR309266-5G
APOSOR309266-1GEA 2380 DKK
APOSOR309266-1G APOSOR309266-5G
2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02232326
CAS-nummer: 170848-22-3