2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309265-1G OR309265-5G
APOSOR309265-1GEA 2380 DKK
APOSOR309265-1G APOSOR309265-5G
2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02232331
CAS-nummer: 333408-48-3