2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309264-1G OR309264-5G
APOSOR309264-1GEA 2200 DKK
APOSOR309264-1G APOSOR309264-5G
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Formel: C₁₆H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998022
CAS-nummer: 85274-56-2